Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®

Gouges, Aesculap®

Gouge, straight, Wagner, 15 mm, 340 mm
N° de catalogue AESCND125R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCND125R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, straight, Wagner, 15 mm, 340 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Wagner
  • Largeur:
    15 mm
  • Désignation:
    Gouge, straight
  • Longueur:
    340 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.