Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 9 mm, 340 mm
N° de catalogue AESCND124R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Wagner
- Largeur:9 mm
- Désignation:Gouge, straight
- Longueur:340 mm