Gouges, Aesculap®
Gouge, inclined backward, Wagner, 15 mm, 340 mm
N° de catalogue AESCND123R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Wagner
- Largeur:15 mm
- Désignation:Gouge, inclined backward
- Longueur:340 mm