Filter papers, reusable, Aesculap®
Filter papers, reusable, Aesculap®
95×215 mm
N° de catalogue AESCJK091
Fournisseur:   Aesculap
Filter papers, reusable, Aesculap®
N° de catalogue AESCJK091
Fournisseur:  Aesculap
Filter papers, reusable, Aesculap®
95×215 mm
Prix
62,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Reusable filters for 1000 cleaning and sterilisation cycles.
Spécifications
  • Seq:
    01
  • Taille:
    95×215 mm