Filter papers, reusable, Aesculap®
225×225 mm
N° de catalogue AESCJK089
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Reusable filters for 1000 cleaning and sterilisation cycles.
Spécifications
- Seq:04
- Taille:225×225 mm
Reusable filters for 1000 cleaning and sterilisation cycles.