Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends, 255 mm
N° de catalogue AESCFO649R
Fournisseur:   Aesculap
Bone cutting forceps, Aesculap®
N° de catalogue AESCFO649R
Fournisseur:  Aesculap
Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends, 255 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends
  • Désignation:
    Bone cutting forceps
  • Longueur:
    255 mm
  • Seq:
    10