Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 9 mm, 230 mm
N° de catalogue AESCFL702R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Zielke
- Largeur:9 mm
- Désignation:Gouge for scoliose operating
- Longueur:230 mm