Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 15 mm, 205 mm
N° de catalogue AESCFL585R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Walter
- Largeur:15 mm
- Désignation:Gouge for taking grafts fro the ribs
- Longueur:205 mm