Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 15 mm, 250 mm
N° de catalogue AESCFL445R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL445R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 15 mm, 250 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    -
  • Largeur:
    15 mm
  • Désignation:
    Spongiosa gouge
  • Longueur:
    250 mm