Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 11 mm, 235 mm
N° de catalogue AESCFL439R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Capener
- Largeur:11 mm
- Désignation:Lamina gouge, cranked
- Longueur:235 mm