Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 8 mm, 235 mm
N° de catalogue AESCFL438R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL438R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 8 mm, 235 mm
Prix
325,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Capener
  • Largeur:
    8 mm
  • Désignation:
    Lamina gouge, cranked
  • Longueur:
    235 mm