Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, Lexer, 10 mm, 280 mm
N° de catalogue AESCFL423R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Lexer
- Largeur:10 mm
- Désignation:Spongiosa gouge
- Longueur:280 mm