Gouges, Aesculap®
Gouge for removing broken screws, Lexer, 9 mm, 220 mm
N° de catalogue AESCFL420R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Lexer
- Largeur:9 mm
- Désignation:Gouge for removing broken screws
- Longueur:220 mm