Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®

Gouges, Aesculap®

Gouge, Lexer, 25 mm, 220 mm
N° de catalogue AESCFL417R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL417R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, Lexer, 25 mm, 220 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Lexer
  • Largeur:
    25 mm
  • Désignation:
    Gouge
  • Longueur:
    220 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.