Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 20 mm, 220 mm
N° de catalogue AESCFL416R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Lexer
- Largeur:20 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:220 mm