Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 5 mm, 220 mm
N° de catalogue AESCFL411R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL411R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 5 mm, 220 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Lexer
  • Largeur:
    5 mm
  • Désignation:
    Gouge
  • Longueur:
    220 mm