Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 10 mm, 180 mm
N° de catalogue AESCFL393R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL393R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 10 mm, 180 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Lexer-Mini
  • Largeur:
    10 mm
  • Désignation:
    Gouge
  • Longueur:
    180 mm