Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 8 mm, 180 mm
N° de catalogue AESCFL392R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Lexer-Mini
- Largeur:8 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:180 mm