Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, Alexander, 7 mm, 170 mm
N° de catalogue AESCFL343R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL343R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Alexander, 7 mm, 170 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Alexander
  • Largeur:
    7 mm
  • Désignation:
    Gouge
  • Longueur:
    170 mm