Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 170 mm
N° de catalogue AESCFL225R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Partsch
- Largeur:5 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:170 mm