Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 4 mm, 170 mm
N° de catalogue AESCFL224R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Partsch
- Largeur:4 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:170 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



