Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 4 mm, 140 mm
N° de catalogue AESCFL214R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Partsch
- Largeur:4 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:140 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.