Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®

Gouges, Aesculap®

Gouge, -, 12 mm, 140 mm
N° de catalogue AESCFL138R
Fournisseur:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL138R
Fournisseur:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, -, 12 mm, 140 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    -
  • Largeur:
    12 mm
  • Désignation:
    Gouge
  • Longueur:
    140 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.