Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 6 mm, 140 mm
N° de catalogue AESCFL132R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:-
- Largeur:6 mm
- Désignation:Gouge
- Longueur:140 mm