Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
N° de catalogue AESCFL039R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Mallet, 234 g
- Longueur:185 mm
- Ø tête:25 mm
- Poids de la tête:130 g
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix