Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
N° de catalogue AESCFL038R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Mallet, with flat/round head, 320 g
- Longueur:185 mm
- Ø tête:30 mm
- Poids de la tête:235 g
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix