Mallets, Aesculap®
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
N° de catalogue AESCFL011
Fournisseur:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
N° de catalogue AESCFL011
Fournisseur:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Mallet peek, 315 g
  • Longueur:
    255 mm
  • Ø tête:
    49 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • AESCFL037
    Set of spare nylon inserts
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE