Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end, 235 mm
N° de catalogue AESCFK690R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end
- Longueur:235 mm
- Seq:44