Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 000), with 3,6 mm end, 234 mm
N° de catalogue AESCFK688R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, type Simon (Fig. 000), with 3,6 mm end
- Longueur:234 mm
- Seq:42