Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft, 218 mm
N° de catalogue AESCFK686R
Fournisseur:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
N° de catalogue AESCFK686R
Fournisseur:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft, 218 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft
  • Longueur:
    218 mm
  • Seq:
    41