Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end, 215 mm
N° de catalogue AESCFK678R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end
- Longueur:215 mm
- Seq:37