Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 2, with 8,5 mm end, 270 mm
N° de catalogue AESCFK670R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette with PEEK-handle, Fig. 2, with 8,5 mm end
- Longueur:270 mm
- Seq:51