Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end, 270 mm
N° de catalogue AESCFK668R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end
- Longueur:270 mm
- Seq:50