Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 000), with 3,6 mm end, angled upwards, 200 mm
N° de catalogue AESCFK663R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 000), with 3,6 mm end, angled upwards
- Longueur:200 mm
- Seq:31