Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 0000), with 2,8 mm end, angled upwards, 200 mm
N° de catalogue AESCFK662R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 0000), with 2,8 mm end, angled upwards
- Longueur:200 mm
- Seq:30