Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Willinger type (Fig. 1), with 5,2 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK659R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Willinger type (Fig. 1), with 5,2 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:26