Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK658R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:25