Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 3), with 10 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK636R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Volkmann type (Fig. 3), with 10 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:21