Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 4), with 8,0 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK627R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Schede type (Fig. 4), with 8,0 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:14