Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 0), with 4,2 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK623R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Schede type (Fig. 0), with 4,2 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:10
- Cat. No.:AESCFK623R