Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 000), with 2,5 mm end, 170 mm
N° de catalogue AESCFK621R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Schede type (Fig. 000), with 2,5 mm end
- Longueur:170 mm
- Seq:08