Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 2), with 8 mm end, 165 mm
N° de catalogue AESCFK615R
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Bone curette, Bruns type (Fig. 2), with 8 mm end
- Longueur:165 mm
- Seq:05