Dilator set, Aesculap®
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 20 mm
N° de catalogue AESCEM120R
Fournisseur:   Aesculap
Dilator set, Aesculap®
N° de catalogue AESCEM120R
Fournisseur:  Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 20 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
Livraison: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Spécifications
  • Désignation:
    Dilator, 20 mm
  • Seq:
    21