Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 17 mm
N° de catalogue AESCEA862C
Fournisseur: Aesculap
Aller à :
Product Details & Documents
Anoscopes for abdominal surgery.
Spécifications
- Ø:17 mm
- Désignation:Anoscope, Bensaude
- Longueur:55 mm
- Seq:01



