Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®

Curved tip, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2, 115 mm
N° de catalogue AESCBD343R
Fournisseur:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
N° de catalogue AESCBD343R
Fournisseur:  Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®

Curved tip, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2, 115 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Curved tip, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    06