Splinter forceps, Aesculap®
Splinter forceps, Aesculap®
Splinter and dissecting forceps, Straight, serrated, very fine tips, 130 mm
N° de catalogue AESCBD304R
Fournisseur:   Aesculap
Splinter forceps, Aesculap®
N° de catalogue AESCBD304R
Fournisseur:  Aesculap
Splinter forceps, Aesculap®
Splinter and dissecting forceps, Straight, serrated, very fine tips, 130 mm
Prix
31,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Straight, serrated, very fine tips
  • Désignation:
    Splinter and dissecting forceps
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.