Dressing forceps, Potts-Smith type
Type de Potts-Smith, TC Gold (insert en métal rigide), Droites, arrondies, 250 mm
N° de catalogue MART12-258-25
Fournisseur: KLS Martin Group
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spécifications
- Type:Droites, arrondies
- Désignation:Type de Potts-Smith, TC Gold (insert en métal rigide)
- Longueur:250 mm