Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 150 mm
N° de catalogue BOCH4004
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Attention: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type:Pointus/arrondis
- Longueur:150 mm
- Seq:05