Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 130 mm
N° de catalogue BOCH4002
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Attention: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type:Pointus/arrondis
- Longueur:130 mm
- Seq:03