Clips pour tubes
8 - 11,5 mm
N° de catalogue BOCH12131
Fournisseur:   BOCHEM
Clips pour tubes
N° de catalogue BOCH12131
Fournisseur:  BOCHEM
Clips pour tubes
Clips pour tubes
8 - 11,5 mm
Prix
4,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tubing clamps made of stainless steel.
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    8 - 11,5 mm
  • Seq:
    02